Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Difluoro-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4733-5G
TCIAD4733-5GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4733-5G
2,4-Difluoro-6-nitroaniline ≥98.0% (par GC)
2,4-Difluoro-6-nitroaniline


Formule: C₆H₄F₂N₂O₂
MW: 174,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00034058
Numéro CAS: 364-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 82.0 to 86.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité