Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4735-200MG
TCIAD4735-200MGEA 135 EUR InStock
TCIAD4735-200MG
2,7-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole ≥98.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9-(2-ethylhexyl)carbazole


Formule: C₂₀H₂₃Br₂N
MW: 437,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD23703116
Numéro CAS: 544436-46-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité