Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dibenzocyclooctyne-maleimide ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Azadibenzocyclooctyne-maleimide, ADIBO-maleimide, DBCO-maleimide

D4739-25MG
TCIAD4739-25MGEA 303 EUR InStock
TCIAD4739-25MG
Dibenzocyclooctyne-maleimide ≥98.0% (par HPLC)
Dibenzocyclooctyne-maleimide
This product is unavailable in the U.S.


Formule: C₂₅H₂₁N₃O₄
MW: 427,46 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD22380750
Numéro CAS: 1395786-30-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystaline
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 9.00 to 10.50 %
Melting point 159.0 to 164.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité