Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

10,15-Dihydro-5,5,10,10,15,15-hexamethyl-5H-tribenzo[a,f,k]trindene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,5,10,10,15,15-Hexamethyl-10,15-dihydro-5H-diindeno[1,2-a:1',2'-c]fluorene

D4753-200MG
TCIAD4753-200MGEA 170 EUR InStock
TCIAD4753-200MG
10,15-Dihydro-5,5,10,10,15,15-hexamethyl-5H-tribenzo[a,f,k]trindene ≥98.0% (par HPLC)
10,15-Dihydro-5,5,10,10,15,15-hexamethyl-5H-tribenzo[a,f,k]trindene


Formule: C₃₃H₃₀
MW: 426,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD26793578
Numéro CAS: 597554-76-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité