Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: mCBP

D4772-200MG
TCIAD4772-200MGEA 69.3 EUR InStock
TCIAD4772-200MG
3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl ≥98.0% (par HPLC, azote total)
3,3'-Di(9H-carbazol-9-yl)-1,1'-biphenyl


Formule: C₃₆H₂₄N₂
MW: 484,60 g/mol
Numéro MDL: MFCD28138084
Numéro CAS: 342638-54-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité