Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dihydroxybenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dihydroxybenzene-1-carbohydrazide, 2,4-Dihydroxybenzohydrazide, 2,4-Dihydroxybenzoic acid hydrazide, 2,4-Dihydroxybenzoic hydrazide

D4784-5G
TCIAD4784-5GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD4784-5G
2,4-Dihydroxybenzohydrazide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,4-Dihydroxybenzohydrazide


Formule: C₇H₈N₂O₃
MW: 168,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017053
Numéro CAS: 13221-86-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité