Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl butyrate ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Butyric acid 3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl ester

D4796-25ML
TCIAD4796-25MLEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4796-25ML
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl butyrate ≥95.0% (par GC)
3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl butyrate


Formule: C₁₄H₂₄O₂
MW: 224,34 g/mol
Numéro CAS: 2173-82-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité