Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicamba ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,6-Dichloro-2-methoxybenzoic acid, MDBA, 3,6-Dichloro-o-anisic acid

D4800-200MG
TCIAD4800-200MGEA 40.7 EUR InStock
TCIAD4800-200MG
Dicamba ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Dicamba


Formule: C₈H₆Cl₂O₃
MW: 221,03 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00055283
Numéro CAS: 1918-00-9
EINECS: 217-635-6
Merck Index: 14,03040
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité