Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Diamino-1,3-dipropylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione hydrochloride

D4810-1G
TCIAD4810-1GEA 230 EUR InStock
TCIAD4810-1G
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil hydrochloride ≥98.0% (par HPLC)
5,6-Diamino-1,3-dipropyluracil hydrochloride


Formule: C₁₀H₁₈N₄O₂·HCl
MW: 262,74 g/mol
Numéro MDL: MFCD06797515
Numéro CAS: 324002-49-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 242.0 to 246.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité