Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

5,5'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: alpha,omega-Dihexylquaterthiophene

D4842-100MG
TCIAD4842-100MGEA 157 EUR InStock
TCIAD4842-100MG
5,5'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥98.0% (par GC)
5,5'''-Dihexyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene


Formule: C₂₈H₃₄S₄
MW: 498,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD21396218
Numéro CAS: 132814-92-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 178.0 to 182.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité