Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D4864-1G
TCIAD4864-1GEA 58.3 EUR InStock
TCIAD4864-1G
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorothieno[3,2-d]pyrimidine


Formule: C₆H₂Cl₂N₂S
Numéro MDL: MFCD08448158
Numéro CAS: 16234-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité