Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5'''-Di-n-octyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4877-100MG
TCIAD4877-100MGEA 157 EUR InStock
TCIAD4877-100MG
5,5'''-Di-n-octyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥98.0% (par HPLC)
5,5'''-Di-n-octyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene


Formule: C₃₂H₄₂S₄
MW: 554,93 g/mol
Numéro CAS: 882659-01-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité