Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5'''-Didecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥95.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4888-100MG
TCIAD4888-100MGEA 169 EUR InStock
TCIAD4888-100MG
5,5'''-Didecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥95.0% (par HPLC)
5,5'''-Didecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene


Formule: C₃₆H₅₀S₄
MW: 611,04 g/mol
Numéro CAS: 514188-77-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité