Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,5'''-Didodecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥96.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI

D4889-100MG
TCIAD4889-100MGEA 174 EUR InStock
TCIAD4889-100MG
5,5'''-Didodecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene ≥96.0% (par HPLC)
5,5'''-Didodecyl-2,2':5',2'':5'',2'''-quaterthiophene


Formule: C₄₀H₅₈S₄
MW: 667,14 g/mol
Point de fusion: 166°C
Numéro CAS: 153561-79-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0ebc9f08cbb9f40c26436ab1fb94eb9b0880e4d8&vid=0ebc9f08cbb9f40c26436ab1fb94eb9b0880e4d8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Elemental analysis (Sulfuride) 18.20 to 20.20 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité