Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,4-Dichloro-1,8-naphthyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dichloro-pyrido[2,3-b]pyridine, 2,4-Dichloro-1,8-diazanaphthalene

D4896-1G
TCIAD4896-1GEA 187 EUR InStock
TCIAD4896-1G
2,4-Dichloro-1,8-naphthyridine ≥96.0% (par GC, analyse par titration)
2,4-Dichloro-1,8-naphthyridine


Formule: C₈H₄Cl₂N₂
MW: 199,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234380
Numéro CAS: 59514-89-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 123.0 to 127.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité