Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Dichloropyridin-3-ol ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4899-1G
TCIAD4899-1GEA 180 EUR InStock
TCIAD4899-1G
5,6-Dichloropyridin-3-ol ≥98.0% (par GC)
5,6-Dichloropyridin-3-ol


Formule: C₅H₃Cl₂NO
Numéro MDL: MFCD09835219
Numéro CAS: 110860-92-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité