Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

6,7-Dimethyl-1-tetralone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,4-Dihydro-6,7-dimethyl-1(2H)-naphthalenone

D4908-1G
TCIAD4908-1GEA 197 EUR InStock
TCIAD4908-1G
6,7-Dimethyl-1-tetralone ≥98.0% (par GC)
6,7-Dimethyl-1-tetralone


Formule: C₁₂H₁₄O
MW: 174,24 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Numéro MDL: MFCD00156729
Numéro CAS: 19550-57-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84d760b52cca0b32be973f20ffe97c99a99a2a3&vid=a84d760b52cca0b32be973f20ffe97c99a99a2a3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité