Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,4-Dichlorophenylisothiocyanate, 1,3-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene

D4912-5G
TCIAD4912-5GEA 55 EUR InStock
TCIAD4912-5G
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle ≥98.0% (par GC)
Isothiocyanate de 2,4-dichlorophényle


Formule: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00037827
Numéro CAS: 6590-96-1
EINECS: 229-527-6
ONU: 1759
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité