Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,4-Dibromopyridine ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4916-1G
TCIAD4916-1GEA 104 EUR InStock
TCIAD4916-1G
3,4-Dibromopyridine ≥97.0% (par GC)
3,4-Dibromopyridine


Formule: C₅H₃Br₂N
MW: 236,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD00234016
Numéro CAS: 13534-90-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8d4d5e900f63dab37c2f297c4591c7694ed6860f&vid=8d4d5e900f63dab37c2f297c4591c7694ed6860f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 70.0 to 74.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité