Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dicarbonylcyclopentadienylcobalt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Cyclopentadienylcobalt dicarbonyl, Dicarbonylcyclopentadienylcobalt(I)

D4940-2G
TCIAD4940-2GEA 154 EUR InStock
TCIAD4940-2G
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Dicarbonylcyclopentadienylcobalt


Formule: C₇H₅CoO₂
MW: 180,05 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: -22°C
Point d'éclair: 27°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00009589
Numéro CAS: 12078-25-0
EINECS: 235-139-8
ONU: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f861be049843456af986092d3b628d405a4d38fa&vid=f861be049843456af986092d3b628d405a4d38fa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown to Dark purple clear liquid to cloudy liquid
Purity (Chelometric Titration) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité