Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-(Diphenylphosphino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention

D4953-200MG
TCIAD4953-200MGEA 95.7 EUR InStock
TCIAD4953-200MG
2-(Diphenylphosphino)benzonitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Diphenylphosphino)benzonitrile


Formule: C₁₉H₁₄NP
MW: 287,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD05864011
Numéro CAS: 34825-99-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité