Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(Diethoxyphosphoryl)methyl-4-methylbenzenesulphonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl (p-Toluenesulphonyloxymethyl)phosphonate, (p-Toluenesulphonyloxymethyl)phosphonic acid diethyl ester, (Diethoxyphosphoryl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, (Diethoxyphosphoryl)methyl p-Toluenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid (Diethoxyphosphoryl)methyl ester

D4968-25G
TCIAD4968-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAD4968-25G
(Diethoxyphosphoryl)methyl-4-methylbenzenesulphonate ≥97.0% (par GC)
(Diethoxyphosphoryl)methyl-4-methylbenzenesulphonate


Formule: C₁₂H₁₉O₆PS
MW: 322,3100 g/mol
Point d'ébullition: 137°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03412078
Numéro CAS: 31618-90-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité