Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

7-(Diethylamino)-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D4970-200MG
TCIAD4970-200MGEA 200 EUR InStock
TCIAD4970-200MG
7-(Diethylamino)-4-(hydroxymethyl)coumarin ≥98.0% (par GC)
7-(Diethylamino)-4-(hydroxymethyl)coumarin


Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Numéro MDL: MFCD03424352
Numéro CAS: 54711-38-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3349a0ea3e2d18b9faf119a3d92f42964440772b&vid=3349a0ea3e2d18b9faf119a3d92f42964440772b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité