Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: DFHA, Acrylic acid 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl ester, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Dodecafluoroheptyl Acrylate

Stabilization: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)

D4989-5G
TCIAD4989-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAD4989-5G
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate ≥97.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,7H-Dodecafluoroheptyl acrylate


Formule: C₁₀H₆F₁₂O₂
MW: 386,14 g/mol
Point d'ébullition: 107°C
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00080746
Numéro CAS: 2993-85-3
EINECS: 221-064-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité