Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,7-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 3,7-Dibromodibenzothiophene sulphone, 3,7-Dibromodibenzosulpholane, 3,7-Dibromodibenzo[b,d]thiophene 5,5-dioxide

D5052-200MG
TCIAD5052-200MGEA 83.6 EUR InStock
TCIAD5052-200MG
3,7-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide ≥97.0% (par GC)
3,7-Dibromodibenzothiophene 5,5-Dioxide


Formule: C₁₂H₆Br₂O₂S
MW: 374,05 g/mol
Point de fusion: 312°C
Numéro MDL: MFCD00227704
Numéro CAS: 83834-12-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=53e53fcb022ac1bf4209aef28cbff99184fa0109&vid=53e53fcb022ac1bf4209aef28cbff99184fa0109&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité