Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5053-200MG
TCIAD5053-200MGEA 109 EUR InStock
TCIAD5053-200MG
2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene ≥97.0% (par GC)
2,7-Dibromo-9,9-difluorofluorene


Formule: C₁₃H₆Br₂F₂
MW: 360,00 g/mol
Numéro MDL: MFCD28386928
Numéro CAS: 1229603-71-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité