Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI
Synonyms: 9,10-Di(naphthalen-1-yl)anthracene

D5065-1G
TCIAD5065-1GEA 126 EUR InStock
TCIAD5065-1G
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene ≥99.0% (par HPLC), purifié par sublimation
9,10-Di(1-naphthyl)anthracene


Formule: C₃₄H₂₂
MW: 430,55 g/mol
Point de fusion: 360°C
Numéro MDL: MFCD04222155
Numéro CAS: 26979-27-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 % (total of isomer)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité