Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,5-Dibromo-p-crésol ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dibromo-5-hydroxy-2-methylbenzene, 2,6-Dibromo-4-hydroxytoluene, 3,5-Dibromo-4-methylphenol

D5093-1G
TCIAD5093-1GEA 72.6 EUR InStock
TCIAD5093-1G
3,5-Dibromo-p-crésol ≥95.0% (par GC)
3,5-Dibromo-p-crésol


Formule: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Point d'ébullition: 286°C
Numéro MDL: MFCD00013968
Numéro CAS: 13979-81-2
EINECS: 237-763-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité