Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Resodiacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,1'-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)diethanone, 4,6-Diacetylresorcinol, 1,1'-(4,6-Dihydroxy-1,3-phenylene)bisethanone, 4,6-Diacetyl-1,3-dihydroxybenzene

D5102-5G
TCIAD5102-5GEA 46.2 EUR InStock
TCIAD5102-5G
Resodiacetophenone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Resodiacetophenone


Formule: C₁₀H₁₀O₄
MW: 194,1840 g/mol
Numéro MDL: MFCD00017655
Numéro CAS: 2161-85-5
EINECS: 218-482-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a9722e48cd49bd6c62b82c599597b9aba303102&vid=1a9722e48cd49bd6c62b82c599597b9aba303102&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 181.0 to 185.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité