Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzomorpholine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Benzomorpholine, 3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazine

D5104-1G
TCIAD5104-1GEA 85.8 EUR InStock
TCIAD5104-1G
Benzomorpholine ≥98.0% (par GC)
Benzomorpholine


Formule: C₈H₉NO
MW: 135,166 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD02181098
Numéro CAS: 5735-53-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité