Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5107-1G
TCIAD5107-1GEA 134 EUR InStock
TCIAD5107-1G
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol ≥97.0% (par GC)
(S)-(-)-3,3'-Dibromo-5,5',6,6',7,7',8,8'-octahydro-1,1'-bi-2-naphthol


Formule: C₂₀H₂₀Br₂O₂
Numéro MDL: MFCD03093977
Numéro CAS: 765278-73-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5b411da7105ab18a2311aee5922c09ef9b38751b&vid=5b411da7105ab18a2311aee5922c09ef9b38751b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 142.0 to 146.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité