Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 8000 (de dextrane)

Fournisseur: TCI
Synonyms: Dextran sulphate sodium from Dextran

D5143-25G
TCIAD5143-25GEA 416 EUR InStock
TCIAD5143-25G
Dextran sulphate sodium salt, M.W. ~ 8000 (de dextrane)
Dextran sulphate sodium salt


Formule: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Numéro MDL: MFCD00081551
Numéro CAS: 9011-18-1
Merck Index: 14,02951
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Sulfur 15.0 to 20.0% (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D +75 to +105 deg (C=5, H2O,calcd.on dried substance)
limiting viscosity 0.018 to 0.032
Drying loss max. 10.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité