Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diphenylanthracene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation

Fournisseur: TCI

D5152-100MG
TCIAD5152-100MGEA 240 EUR InStock
TCIAD5152-100MG
2,6-Diphenylanthracene ≥98.0% (par GC), purifié par sublimation
2,6-Diphenylanthracene


Formule: C₂₆H₁₈
MW: 330,43 g/mol
Numéro CAS: 95950-70-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d31d56b7145b80455f079bbc26ad75241475c660&vid=d31d56b7145b80455f079bbc26ad75241475c660&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité