Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4'-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-diyl)bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline] ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Synonyms: H101

D5155-200MG
TCIAD5155-200MGEA 120 EUR InStock
TCIAD5155-200MG
4,4'-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-diyl)bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline] ≥98.0% (sur base azote total)
4,4'-(2,3-Dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxine-5,7-diyl)bis[N,N-bis(4-methoxyphenyl)aniline]


Formule: C₄₆H₄₀N₂O₆S
MW: 748,89 g/mol
Numéro MDL: MFCD28369275
Numéro CAS: 1622008-73-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7490f41bc279b8b31dd61628a803a178e073d5b9&vid=7490f41bc279b8b31dd61628a803a178e073d5b9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité