Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-(N,N-Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, 2-(Dimethylaminomethyl)phenylboronic acid, 2-(Dimethylaminomethyl)benzeneboronic acid

D5165-1G
TCIAD5165-1GEA 142 EUR InStock
TCIAD5165-1G
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
(2-((Dimethylamino)methyl)phenyl)boronic acid


Formule: C₉H₁₄BNO₂
MW: 179,0240 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318999
Numéro CAS: 85107-53-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ebc45909b3090795e49b11e9dbc7191ec37f47&vid=01ebc45909b3090795e49b11e9dbc7191ec37f47&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) 98.0 to 111.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité