Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dibromo-3-pyridone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dibromopyridin-3-ol

D5174-1G
TCIAD5174-1GEA 75.9 EUR InStock
TCIAD5174-1G
2,6-Dibromo-3-pyridone ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
2,6-Dibromo-3-pyridone


Formule: C₅H₃Br₂NO
MW: 252,8900 g/mol
Numéro MDL: MFCD01318479
Numéro CAS: 6602-33-1
EINECS: 229-548-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité