Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,7-Dichloro-4-methoxyisoquinoline ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5182-1G
TCIAD5182-1GEA 89.1 EUR InStock
TCIAD5182-1G
1,7-Dichloro-4-methoxyisoquinoline ≥98.0% (par GC)
1,7-Dichloro-4-methoxyisoquinoline


Formule: C₁₀H₇Cl₂NO
MW: 228,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD17012717
Numéro CAS: 630423-36-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=030364b74ce51f4a0065f980f34cb81aaf542c4b&vid=030364b74ce51f4a0065f980f34cb81aaf542c4b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 142.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité