Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4-diol, 1H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione, 1,5-Dihydropyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4-dione

D5183-1G
TCIAD5183-1GEA 446 EUR InStock
TCIAD5183-1G
1H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione ≥98.0% (par HPLC)
1H-Pyrrolo[3,2-d]pyrimidine-2,4(3H,5H)-dione


Formule: C₆H₅N₃O₂
MW: 151,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD08059275
Numéro CAS: 65996-50-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité