Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 1,3-Dimethylpyrazole-4-boronic acid Pinacol ester, 1,3-Dimethyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole, 2-(1,3-Dimethyl-4-pyrazolyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane

D5184-1G
TCIAD5184-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5184-1G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester


Formule: C₁₁H₁₉BN₂O₂
MW: 222,0918 g/mol
Numéro MDL: MFCD09864190
Numéro CAS: 1046832-21-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3084a6a2eda4d0e7a32d06a5d9850de1fb4c3b2e&vid=3084a6a2eda4d0e7a32d06a5d9850de1fb4c3b2e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 73.0 to 77.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité