Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3,6-Dihydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, 3,6-Dihydroxy-2-phenylchromen-4-one

D5191-1G
TCIAD5191-1GEA 61.6 EUR InStock
TCIAD5191-1G
3,6-Dihydroxyflavone ≥98.0% (par HPLC)
3,6-Dihydroxyflavone


Formule: C₁₅H₁₀O₄
MW: 254,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00143082
Numéro CAS: 108238-41-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=04089eb8156943af0fc7da42190facd3191a0ea3&vid=04089eb8156943af0fc7da42190facd3191a0ea3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 238.0 to 242.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité