Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Décyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5197-25ML
TCIAD5197-25MLEA 109 EUR InStock
TCIAD5197-25ML
Décyltriéthoxysilane ≥98.0% (par GC)
Décyltriéthoxysilane


Formule: C₁₆H₃₆O₃Si
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00069132
Numéro CAS: 2943-73-9
EINECS: 220-940-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14870e198f26de3cf087230a19a68bd12e558224&vid=14870e198f26de3cf087230a19a68bd12e558224&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité