Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

1,1-Dichlorosilacyclobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI
Danger

D5198-1G
TCIAD5198-1GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD5198-1G
1,1-Dichlorosilacyclobutane ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,1-Dichlorosilacyclobutane


Formule: C₃H₆Cl₂Si
MW: 141,07 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00053537
Numéro CAS: 2351-33-9
EINECS: 219-084-7
ONU: 2988
ADR: 4.3,I
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité