Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Nitrobenzyl)phosphonic acid diethyl ester, Diethyl 4-nitrobenzylphosphonate

D5208-5G
TCIAD5208-5GEA 95.7 EUR InStock
TCIAD5208-5G
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (4-nitrobenzyl)phosphonate


Formule: C₁₁H₁₆NO₅P
MW: 273,225 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Numéro MDL: MFCD00047747
Numéro CAS: 2609-49-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a297e586beee9ed71c472fd21791e10df6ca3a1&vid=0a297e586beee9ed71c472fd21791e10df6ca3a1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité