Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Di(thiophen-2-yl)methane ≥90.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,2'-Methylenebisthiophene

D5228-500MG
TCIAD5228-500MGEA 173 EUR InStock
TCIAD5228-500MG
Di(thiophen-2-yl)methane ≥90.0% (par GC)
Di(thiophen-2-yl)methane


Formule: C₉H₈S₂
MW: 180,28 g/mol
Point d'ébullition: 267°C
Numéro MDL: MFCD00041212
Numéro CAS: 4341-34-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 90.0 %
Melting point 44.0 to 48.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité