Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Diphenylmethyl 7beta-Amino-3-cephem-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid Benzhydryl ester, Benzhydryl (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate, 7beta-Amino-3-cephem-4-carboxylic acid Diphenylmethyl ester

D5234-1G
TCIAD5234-1GEA 237 EUR InStock
TCIAD5234-1G
Diphenylmethyl 7beta-Amino-3-cephem-4-carboxylate ≥98.0% (par HPLC)
Diphenylmethyl 7beta-Amino-3-cephem-4-carboxylate


Formule: C₂₀H₁₈N₂O₃S
MW: 366,44 g/mol
Numéro MDL: MFCD23701579
Numéro CAS: 36923-21-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ebc16ee8384cb961846dff8dc36a3092c3f9bf&vid=d503a231b90a1e9a36d558971a9bc3ef0ebd4d71&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 164.0 to 168.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +50.0 to +55.0 deg (C=1, CHCL3)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité