Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium imidodisulphuryl fluoride ≥98.0% (sur base azote total)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyl(2-methoxyethyl)methylammonium Bis(fluorosulphonyl)imide

D5238-1G
TCIAD5238-1GEA 131 EUR InStock
TCIAD5238-1G
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium imidodisulphuryl fluoride ≥98.0% (sur base azote total)
N,N-Diethyl-N-methyl-N-(2-methoxyethyl)ammonium imidodisulphuryl fluoride


Formule: C₈H₂₀F₂N₂O₅S₂
MW: 326,38 g/mol
Point de fusion: -22°C
Numéro MDL: MFCD22421701
Numéro CAS: 1079129-48-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02038c11d9f372354a594dd6f086781e83fdb179&vid=02038c11d9f372354a594dd6f086781e83fdb179&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité