Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 5,6-Difluorobenzo[c][1,2,5]thiadiazole

D5246-1G
TCIAD5246-1GEA 200 EUR InStock
TCIAD5246-1G
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole ≥98.0% (par GC)
5,6-Difluoro-2,1,3-benzothiadiazole


Formule: C₆H₂F₂N₂S
MW: 172,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD28100486
Numéro CAS: 1293389-28-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e53077780d15db6240564e6f61bb01016dee957&vid=1e53077780d15db6240564e6f61bb01016dee957&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité