Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Dibromo-3-cyclohexylthiophene ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

D5247-1G
TCIAD5247-1GEA 237 EUR InStock
TCIAD5247-1G
2,5-Dibromo-3-cyclohexylthiophene ≥97.0% (par GC)
2,5-Dibromo-3-cyclohexylthiophene


Formule: C₁₀H₁₂Br₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02683539
Numéro CAS: 302912-44-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité