Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D5259-1G
TCIAD5259-1GEA 73.7 EUR InStock
TCIAD5259-1G
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene ≥98.0% (par GC)
1,5-Dibromo-2,4-difluorobenzene


Formule: C₆H₂Br₂F₂
Point d'ébullition: 102°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08458122
Numéro CAS: 28342-75-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 29.0 to 33.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité