Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dimethyl Homoterephthalate ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-Methoxycarbonylphenylacetate, Methyl 4-(2-Methoxy-2-oxoethyl)benzoate, Homoterephthalic acid Dimethyl ester, 4-Methoxycarbonylphenylacetic acid methyl ester

D5266-5G
TCIAD5266-5GEA 67.1 EUR InStock
TCIAD5266-5G
Dimethyl Homoterephthalate ≥98.0% (par GC)
Dimethyl Homoterephthalate


Formule: C₁₁H₁₂O₄
MW: 208,21 g/mol
Point d'ébullition: 122°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07779210
Numéro CAS: 52787-14-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e4e073cd78266b8bbcd0ba391dded2d97a7a807&vid=2e4e073cd78266b8bbcd0ba391dded2d97a7a807&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité